Learn More
Hydrochinonsulfonsäure-Kaliumsalz, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed in the synthesis and properties of sulfonated polyarylene ether nitrile copolymers for PEM with high thermal stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist Teil der Synthese und Eigenschaften von sulfonierten Polyarylenethernitrilcopolymeren für PEM mit hoher thermischer Stabilität.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroquinonesulfonic acid potassium salt |
| Schmelzpunkt | ∽251°C (decomposition) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 5187027 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 228.27 |
| Reinheit (%) | ≥98% |