Learn More
Hydrochinon, TRC
Artikelnummer. 17940965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17940965 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17940965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7147155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinone
CAS 123-31-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H6 O2
Menge 5 g
Synonym Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Benzol-1,4-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
Formelmasse 110.0368
Reinheit (%) >95%