Learn More
Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, tech., ACROS Organics™
Artikelnummer. 10021841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10021841 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10021841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Namenshinweis tech.
CAS 21799-87-1
Farbe Weiß bis grau
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5KO5S
Strukturformel (HO)2C6H3SO3K
MDL-Nummer MFCD00007475
Menge 5 g
Synonym potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
InChI-Schlüssel VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
IUPAC-Name potassium;2,5-dihydroxybenzenesulfonate
Molekulargewicht (g/mol) 228.259
PubChem CID 23672329
Formelmasse 228.25
Güte Technisch
Physikalische Form Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.