Learn More
Hydrochinon bis(2-hydroxyethyl)ether, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-143933
22.93 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-38-1
C10H14O4
198.22
MFCD00002861
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
66912
2-[4-(2-Hydroxyethoxy)phenoxy]ethanol
C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-38-1
C10H14O4
198.22
MFCD00002861
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
66912
2-[4-(2-Hydroxyethoxy)phenoxy]ethanol
C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 104.0°C to 107.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 185.0°C to 200.0°C (0.3 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4(OCH2CH2OH)2
Menge 100 g
Beilstein 06, III, 4406
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: ca 4g/100mL ethanol,ca 4g/100mL acetone
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken