Learn More
Hydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480243
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11480243
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11411.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Hydroquinone is used as a reducing agent and finds applications in black and white photographic developers for film and paper along with 4-(methylamino)phenol sulfate (metol). In this application, silver halides are reduced to elemental silver. It acts as a polymerization inhibitor which prevents polymerization of acrylic acid, methyl methacrylate, cyanoacrylate and other monomers. It undergoes mild oxidation to convert into parabenzoquinone. It is also used as an intermediate to produce antioxidants for rubber and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrochinon wird als Reduktionsmittel verwendet und findet zusammen mit 4-(Methylamino)phenolsulfat (Metol) Anwendung in Schwarzweiß-Fotografie-Entwicklern für Film und Papier. Bei dieser Anwendung werden Silberhalogenide zu elementarem Silber reduziert. Es dient als Polymerisationshemmer, der die Polymerisation von Acrylsäure, Methylmethacrylat, Cyanacrylat und anderen Monomeren verhindert. Es wird leicht oxidiert und in Parabenzochinon umgewandelt. Es wird auch als Zwischenprodukt zur Herstellung von Antioxidantien für Gummi und Lebensmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-31-9
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
MDL-Nummer MFCD00002339
InChI-Schlüssel QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC-Name Benzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinone
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Dichte 1.32
pH 3.75
Siedepunkt 285°C to 287°C
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 605970
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,4808
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99%