Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Hydrophober PTFE-Membranfilter, Typ 11842
Sartorius Stedim Biotech™ hydrophobe PTFE-Membranfilter Typ 11842 sind dauerhaft hdyrophob und nicht durch Luftfeuchtigkeit benetzt.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 11842--42------N
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Artikelnummer. 15972460
  • 530.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die Filtration von Luft, Gasen und Chemikalien
  • Geeignet für die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren
  • PTFE-Membranfilter bietet ausgezeichnete chemische Kompatibilität (pH 1 bis 14)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Hydrophob
5 μm
250 Ml/min/cm/bar2/bar (Isopropanol)
11842
100/Pckg.
42 mm
0.1 bar
Sterilisierbar mittels Autoklav oder ETO
PTFE
Nicht steril
Lösungsmittelfiltration, Entlüftung, Feuchtigkeitsbarriere, Klärung, Partikelanalyse
Hydrophob
100 μm
42 mm