Learn More
Integra Biosciences™ Hydrophober Membranfilter
Diese Membranfilter schützen die Vakuumquelle beim Ansaugen. Integra Biosciences™ Hydrophobe Membranfilter sind für den Einsatz mit VACUSAFE Saugsystemen konzipiert.
Marke:  Integra Biosciences™ 158015
Artikelnummer. 10393942
  • 56.21 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vacusafe hydrophober Membranfilter
  • nicht steril, 0.45 μm
  • Durchmesser 60 cm
  • Zur Verwendung mit VACUSAFE-Aspirationssystemen
Das VACUSAFE-Aspirationssystem ist eine kompakte, universelle Vakuumpumpe für das Labor, die eine sichere und effiziente Möglichkeit zur Sammlung und Aufbewahrung von biologischem Flüssigabfall bietet.
Spezifikation
Spezifikation
Membranfilter
0,45 μm
Je 1
Für VACUSAFE Ansaugsystem
Hydrophob
Membranfilter