Learn More
Gilson™ Hydrophobic Membrane Filter
Marke:  Gilson™ F1077416
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15672197
  • 41.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • This hydrophobic, non-sterile membrane filter (diameter 60 mm, 0.45 μm) is for use with the Gilson Safe Aspiration Station.
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophobic Membrane Filter
Gilson™ Safe Aspiration Station