Learn More
Spectrum™ Labs Hydrophiler Dialyseschlauch
Artikelnummer. 11327030
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
300 kDa
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Packungsgröße
11327030 300 kDa 1 Stück
12787516 1000 kDa 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327030 Lieferant Spectrum™ Labs Lieferanten-Nr. 131450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 CHF
    541.55 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.45 CHF
    1.00% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dialysemembranen mit ultrahoher Reinheit
Eine Dialysemembran für die ultrahochreine Trennung. Die Spectra/Por™ Celluloseester (CE)-Dialysemembranen bieten eine hervorragende MWCO-Auswahl (Molecular Weight Cut Off) für die Trennung ionischer Spezies und von Makromolekülen. Der hochentwickelte Herstellungsprozess bietet CE-Dialysemembranen mit einer extrem hohen Reinheit und biologischen inerten Oberfläche für eine optimale Probenrückgewinnung. Die symmetrischen CE-Tubulimembranen werden in Form einer nicht sterilen, feuchten Tubulimembran geliefert.
Chemische Beständigkeit
Variablen in Temperatur, Konzentrationen, Expositionsdauer und anderen Faktoren können die Verwendung des Produkts beeinflussen. CE-Membranen sind empfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln bei Konzentrationen von mehr als 5 % in Wasser. Starke polare Lösungsmittel wie Aceton, Methylethylketon (MEK) oder Dioxan beschädigen die Membranen unwiderruflich. Alkohole mit niedrigerem Molekulargewicht, wie Methanol und Isopropanol, können mit CE-Membranen bei kurzer Exposition oder niedriger Konzentration verwendet werden.
  • Hydrophile und gleichmäßige molekular poröse Dialysemembranen
  • Neun MWCOs: 100 D bis 500 D, 500 D bis 1,000 D, 3, 5 kD bis 5 kD, 8 kD bis 10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD und 1,000 kD
  • Vier flache Breiten: 10 mm, 16 mm, 24 mm, 33 mm
  • Keine spezielle chemische Vorreinigung erforderlich
  • Nicht sterile Biotech-CE-Tubulimembranen
  • Im Lieferzustand feucht in 0.1 % Natriumazid
  • Im Lieferzustand 10 m Länge (feucht)
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschläuche
MWCO 300 kDa
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 10 m
Kapazität (metrisch) 0,79 ml/cm
Menge Je 1