Learn More
Brannan Hydrometer Cylinder
Artikelnummer. 15492315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15492315 1 Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15492315 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 10/000/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.94 CHF
    21.24 CHF / 1 Stück
    Sparen 12.70 CHF
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hydrometer Cylinder made of Soda Glass
  • Soda Glass hydrometer cylinder with standard internal diameter of 37 mm
  • Plastic foot for stability
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 3.7 cm
Kapazität (metrisch) 341 mL
Material Soda Glass
Einwegprodukt Reusable
Enthält Resealable Plastic Tube
Base Type Hexagonal
Kapazität (angloamerikanisch) 12 oz.
Höhe (angloamerikanisch) 11.8 in.
Höhe (metrisch) 30 cm
Menge 1 Ea.
Produkttyp Hydrometer-Zylinder