Learn More
Ludwig Schneider Hydrometer cal. at 60/60°F 1,000-1,220 in 0,002 sp/gr L: 300 mm
Marke:  Ludwig Schneider 3071003SG
Encompass_Preferred
Hydrometer cal. at 60/60°F 1,000-1,220 in 0,002 sp/gr L: 300 mm
Artikelnummer. 16610666
  • 24.84 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-02-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.