Learn More
Fisherbrand™ Hydrometer
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0 bis 100 % NaCl-Sättigung
0 bis 26.5 % NaCl-Sättigung
1000 bis 2000 g/l
1400 bis 1620 g/L
1600 bis 1820 g/l
1720 bis 1790 g/l
1800 bis 2000 g/l
2000 bis 2500 g/l
2500 bis 3000 g/l
650 bis 1000 g/l
795 bis 910 g/l
895 bis 1000 g/l
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer |
| Länge (metrisch) | 325 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For general use (laboratory, education, industry) |
| Bereich der relativen Dichte | 1720 bis 1790 g/l |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.