Learn More
Fisherbrand™ Hydrometer
Artikelnummer. 11721324
Encompass_Preferred
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0 bis 100 % NaCl-Sättigung
0 bis 26.5 % NaCl-Sättigung
1000 bis 2000 g/l
1400 bis 1620 g/L
1600 bis 1820 g/l
1720 bis 1790 g/l
1800 bis 2000 g/l
2000 bis 2500 g/l
2500 bis 3000 g/l
650 bis 1000 g/l
795 bis 910 g/l
895 bis 1000 g/l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11721324
Marke: Fisherbrand™ 251102PL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer
Länge (metrisch) 300 mm
Brix-Bereich 0 to 26.5% NaCl Saturation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for harsh environment or field measurement, endure shocks without risk of breakage
Bereich der relativen Dichte 0 bis 26.5 % NaCl-Sättigung
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.