Learn More
Fisherbrand™ Plastic Baumé Hydrometer, 0-25 Bé°
Click to view available options
Baumé-Genauigkeit:
± 0,2 Bé
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- The Baumé scale measures the density of a variety of liquids heavier than water
- Made of shatterproof plastic to eliminate glass breakage
- Made of HACCP compliant plastic that is suitable for use with food
- Scale division of 0.2 Bé, with accuracy of ± 0.2 Bé
- Instrument is single-packed in a transparent square plastic sleeve
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Enthält | Square plastic sleeve |
| Baumé-Genauigkeit | ± 0,2 Bé |
| Baumé-Unterteilungen | 0.2 Bé |
| Material | Plastic |
| Baumé-Bereich | 0 bis 25 °Be |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen oder bei Messungen im Freien, hält Stöße ohne Beschädigungen aus |
| Temperature of Standardization | 15°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.