Learn More
Thermo Scientific™ Hydrogold Column Guard
Artikelnummer. 15520312 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 m
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15520312
Marke: Thermo Scientific™ 26H500253
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Provides protection to the analytical column.
Protects against column contamination caused by non-volatile materials, extending the column lifetime.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ GC Guard Column
Innendurchmesser (metrisch) 0.53 mm
Länge (metrisch) 2 m
Menge 1