Learn More
Wasserstoff-Tetranitratoaurat(III)-Hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 38.9 bis 40.1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394028
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11394028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040431.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00046178
Synonym Nitratoauric acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate
Schmelzpunkt ∼72°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water; Soluble in HNO3
Formelmasse 445.99 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 38.9 to 40.1%