Learn More
Tetrafluoroborat(1-) (48%ige Lösung in H2O ), TRC
Artikelnummer. 30395924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395924 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71541025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
CAS 16872-11-0
Menge 25 g
Summenformel BF4 . H
Synonym Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
InChI-Formel InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Hydron;Tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 87.81
Formelmasse 88.0107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 48 %