Learn More
Wasserstofftetrachloroaurat(III)-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Au 49 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361689
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361689 5 g 5 Gramm
11381689 1 g 1 Gramm
11371689 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012325.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird zur Mikroanalyse von Rubidium, Caesium und zur Bestimmung von Alkaloiden verwendet. Wird normalerweise als Vorläufer bei der Herstellung von Gold-(Au-) Nanopartikeln verwendet. Es wird in Steuerstäben in Kernreaktoren und zur Herstellung leichter elektrischer Lichtfilamente eingesetzt.
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate is used for microanalysis of rubidium, cesium and determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in control rods in nuclear reactors and in the manufacture of light electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27988-77-8
MDL-Nummer MFCD00149903
IUPAC-Name hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Farbe Gelb bis orange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel AuCl4H
Menge 5 g
UN-Nummer UN3260
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Synonym Tetrachloroauric(III) acid; Chloroauric acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ether.
InChI-Schlüssel RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Molekulargewicht (g/mol) 339.77
Formelmasse 339.79 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 49 % min.
Physikalische Form Kristallin