missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wasserstoffperoxid, 30-32 % (w/w) (100 Volumen), für den Gebrauch in der Elektronik (MOS), Fisher Chemical

Artikelnummer. 10697022 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 10697022

Marke: Fisher Chemical H/1811/17

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Wasserstoffperoxid 30 bis 32 % (w/w) (100 Volumen), für elektronische Verwendung (MOS)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer 11333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO

Spezifikation

Farbe Farblos
Siedepunkt 108°C
Schmelzpunkt -33°C
Prozentgehaltsbereich 30-32%w/w
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdichte 1.1
pH 3.3
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 100 volumes 30-32% w/w
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt