Learn More
Wasserstoffperoxid, topische Lösung, enthält max. 0,05 % Acetophenetidin als Konservierungsmittel, 2,5 bis 3,5 %, USP, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15577984
Verfügbar ab: 19-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Wasserstoffperoxid, topische Lösung, enthält max. 0,05 % Acetophenetidin als Konservierungsmittel, 2,5 bis 3,5 %, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577984
4 l, Enghalsflasche aus braunem Glas
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15577984
Marke: Avantor J.T.Baker 218203
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxid
Namenshinweis Topische Lösung, enthält max. 0.05 % Phenaceetin als Konservierungsmittel
Menge 4 l
Formelmasse 34.01
Reinheit (%) 2.5 bis 3.5 %
Güte USP
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.00 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 3.5%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, topische Lösung, enthält max. 0,05 % Acetophenetidin als Konservierungsmittel, 2,5 bis 3,5 %, USP, J.T. Baker™ >