Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, purum p.a., ≥35 % (RT), Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Wasserstoffperoxidlösung |
| UN-Nummer | UN2014 |
| Beilstein | 3587191 |
| Dichte | 1.13 g/ml bei 20 °C |
| Formelmasse | 34.01 mol |
| Reinheit (%) | ≥35 % (RT) |
| Dampfdruck | 23.3mmHg (30 °C) |
| Menge | 500 ml |