Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, enthält Inhibitor, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasserstoffperoxidlösung |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Enthält Inhibitor, 30 Gew. % in H2 O, entspricht USP-Testspezifikationen |
UN-Nummer | UN2014 |
Beilstein | 3587191 |
Dichte | 1.11 g/ml bei 25 °C |
Löslichkeitsinformationen | Vollständig in Wasser mischbar |
Formelmasse | 34.01 mol |
Geruch | Stechen |
Verpackung | Poly-Flasche |