Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 32 % Gewicht, AR, Chem-Lab
Beschreibung
Natriumhydroxid wird in vielen Branchen eingesetzt, meist als starke chemische Base bei der Herstellung von Zellstoff und Papier, Textilien, Trinkwasser, Seifen und Reinigern sowie als Abflussreiniger.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | >13 |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Konzentration | 32 % nach Gewicht |
| Dichte | 1.349 g/ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Menge | 5 l |
| Formelmasse | 40,00 g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 432 g NaOH pro 1 l H2O |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Natronlauge 32 w/w % Lösung z..
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: NaOH/H2O