Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, 35 %, Chem-Lab
Artikelnummer. 11995366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11995366 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11995366 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.2301.5000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Entwickelt für den Laboreinsatz als Oxidationsmittel, Bleichmittel und Desinfektionsmittel. Wasserstoffperoxidlösung, 35 %, Chem-Lab ist das einfachste Peroxid, ein starkes Oxidationsmittel, das als klare und leicht viskose Flüssigkeit auftritt. Erhältlic
Die oxidierenden Eigenschaften von Wasserstoffperoxid sind so stark, dass es als hochreaktive Sauerstoffspezies angesehen wird. Da es eine schwache Säure ist, kann es Hydroperoxid- oder Peroxidsalze bilden. Industriell wird es für die Zellstoff-/Papierbleichung, für die Herstellung von Natriumperkarbonat und Natriumperborat sowie für die Wasseraufbereitung zur Entfernung organischer Verunreinigungen und Gerüche verwendet.
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 7722-84-1
Siedepunkt 110 °C
Schmelzpunkt -24 °C
Summenformel H2O2
Material 35 +% H2O2
Dichte 1.13 g/ml
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formelmasse 34.01 mol
Reinheit (%) > 35 %
Geruch Geruchsneutral
pH 2 bis 4
Menge 5 l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Wasserstoffperoxid 35 w/w % Lösung (stab.) Rn.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide