Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, 3 Vol. % in H2O, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
500 ml
4 l
Packungsgröße:
25 Milliliter
4 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Wasserstoffperoxidlösung |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3587191 |
| Dichte | 1 g/ml bei 25 °C |
| Formelmasse | 34.01 mol |
| Dampfdruck | 23.3 mmHg (30 °C) |
| Dampfdichte | 1.1 (vs. Luft) |
| Menge | 25 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxidlösung, 3 Vol. % in H2O, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur