Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, 3 Vol. % in H2O, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15668360
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoffperoxidlösung, 3 Vol. % in H2O, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15668360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
4 l, 4 Liter
Click to view available options
Menge:
25 ml
500 ml
4 l
Packungsgröße:
25 Milliliter
4 Liter
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15668360
Marke: Honeywell-Fluka 3233814L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Enthält ca. 200 ppm Acetanilid als Stabilisator, 3 Gew. % in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxidlösung
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3587191
Dichte 1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 34.01 mol
Dampfdruck 23.3 mmHg (30 °C)
Dampfdichte 1.1 (vs. Luft)
Menge 4 l
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxidlösung, 3 Vol. % in H2O, Honeywell Fluka™ >