Learn More
Wasserstoffperoxid, 6 % (w/ W) (20 Volumen), ExtraPure SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073083
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
7722-84-1
H2O2
34.014
11333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
Wasserstoffperoxid
OO
7722-84-1
H2O2
34.014
11333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
Wasserstoffperoxid
OO
Wasserstoffperoxid 6 % (w/w) (20 Volumen), reinst SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Formelmasse 34.0128g/mol
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
pH 2.5 to 3.5
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide