Learn More
Wasserstoffperoxid, 12 % w/v, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16534274 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16534274 100 mL 100 Milliliter
16524274 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534274 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464571000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.80 CHF
    22.65 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 2.15 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Molekulargewicht (g/mol) 34.01
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Siedepunkt 100.0°C
Dichte 1.0500 g/mL
Menge 100 mL
Summenformel H2O2
Strukturformel H2O2
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 34.01