Learn More
Hydrogenmethylmalonat-Kaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30392635
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30392635 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71464050G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen Methyl Malonate
CAS 38330-80-2
Summenformel C4 H5 O4 . K
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].COC(=O)CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium;3-Methoxy-3-Oxopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
Formelmasse 155.9825