Learn More
Wasserstoffhexafluoroantimonat(V), ≈65 %, wässr.Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377738 25 g 25 Gramm
11367738 50 g 50 Gramm
11347738 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033488.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16950-06-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16950-06-4
MDL-Nummer MFCD00011327
Synonym Hexafluoroantimonic acid; Fluoroantimonic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen hexafluoroantimonate(V)
Farbe Farblos bis Orange
Strukturformel HF·SbF5
Menge 25 g
UN-Nummer UN3264
Löslichkeitsinformationen It is fully miscible with water,soluble in SO2ClF,SO2.
Formelmasse 236.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈65% wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit