Learn More
Hydrogen Hexachloroplatinate Solution, 8%, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrogen Hexachloroplatinate Solution |
| CAS | 16941-12-1 |
| Strukturformel | H2PtCl6 |
| MDL-Nummer | MFCD00011179 |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Konzentration | 8% in H2O |
| Dichte | 1.060g/mL at 20°C |
| Formelmasse | 409.81g/mol |
| Reinheit (%) | 8% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |