Learn More
Wasserstoff-Hexachlorplatinat(IV)-Hydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627751 1 g Glasflasche 1 Gramm
10106990 5 g Glasflasche 5 Gramm
11904371 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10627751 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 405010010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26023-84-7
Summenformel Cl6H2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 409.80
MDL-Nummer MFCD00149909
InChI-Schlüssel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
IUPAC-Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Schmelzpunkt 60.0°C
Physikalische Form Pulver und Stückchen
Menge 1 g
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2PtCl6·xH2O
Löslichkeitsinformationen (in alcohol) Passes test
Formelmasse 409.82
Reinheit (%) ≥37.50% (Pt)
Güte ACS-Reagenz