Learn More
Parker domnick hunter™ Wasserstofferzeuger
Wasserstoffgas in Forschungsqualität auf Anfrage
Marke: Parker domnick hunter™ 60H
Additional Details : Gewicht : 24.00000kg
Includes: Eine Trockenmittelkartusche, eine Deionisiererkartusche und ein Ablaufschlauch.
Beschreibung
Sie stellen eine sichere und wirtschaftliche Alternative zu Hochdruck-Gasflaschen dar und können einfach auf dem Labortisch installiert werden. Ideal für Träger- und Brenngasanwendungen und geeignet für den Einsatz mit jedem Laborgerät, das eine Versorgung mit hochreinem Wasserstoff benötigt. Vermeiden Unterbrechungen bei Analysen zum Austausch der Gasflaschen. Es sind drei Modelle mit Ausflussraten von 160, 250 und 500 cc/min erhältlich.
- Das LCD-Display zeigt den Systemstatus und die Diagnosefunktionen an
- Automatische Erkennung von Lecks
- Integrierte Mikroprozessorsteuerung
- Erkennung von und Alarme bei Wassermangel und schlechter Wasserqualität
- Das integrierte Schaltnetzgerät kann mit Strom zwischen 100 und 230 V und 50 bis 60 Hz betrieben werden
Produkte dieser Gruppe verfügen über eine universelle Stromversorgung und können mit jeder Spannung von 100 bis 230 V, 50/60 Hz verwendet werden.
- Sie produzieren einen kontinuierlichen Strom von Wasserstoffgas in Forschungsqualität aus deionisiertem Wasser mit einer firmeneigenen Ionenaustauschmembran und einer Trockenkartusche
- Die Verwendung von Wasserstoff als GC-Trägergas erhöht die Geschwindigkeit und Empfindlichkeit im Vergleich zu Helium, wodurch die Analysezeit ohne erkennbaren Verlust der Auflösung verringert wird
Bestellinformation
- Zusätzliche Kartuschen und Beutel separat erhältlich
- Steckverbinder: 0.12 Zoll Swagelok™
Certifications
CE-, CSA- und UL-konform und gelistet
Serviceleistungen
Zwei Jahre umfassende Garantie
Spezifikation
CE, CSA, UL | |
34.2 cm | |
17.9 in. | |
5 ° bis 40 °C | |
90 bis 264 V | |
13.5 in. | |
Gehäuse 60H | |
0 bis 100 psi | |
2 Jahre | |
Wasserstoff-Kraftstoff-Gasgenerator |
17.2 in. | |
500 ml/min | |
45.6 cm | |
0.125 in.-Klemmverschraubung | |
23 kg | |
90 bis 264 V, 50/60 Hz | |
99.9995 % | |
235 w | |
50/60 Hz |