Learn More
Draegerroehrchen Wasserstoff 0,5/a, CH30901
Marke:  Draeger Safety CH30901
Additional Details : Gewicht : 0.07380kg
Artikelnummer. 10641923
  • 151.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gasdetektorpumpe, die unabhängig von externen Energiequellen ist und daher in explosionsgefährdeten Bereichen keine Nutzungsbeschränkungen aufweist. Dräger Röhrchen sind die am weitesten verbreitete Form der Punktmessung in der Industrie. Mit dem System können mehr als 500 Substanzen erkannt und gemessen werden. Zu den typischen Anwendungen gehören: COSHH-Überwachung, Emissionsmessungen, Qualitätskontrolle, Prozesskontrolle, Druckluftprüfung sowie Umwelt- und Notfallüberwachung. Das Gas wird mit der Accura Balgpumpe in das Röhrchen gesaugt, wo es mit Chemikalien auf einem Trägermaterial reagiert. Bei Vorhandensein des Zielgases tritt eine Farbänderung auf, und die Länge dieser Verfärbung ist proportional zur Konzentration. Die Konzentration kann anhand der kalibrierten gedruckten Skala an der Außenseite des Röhrchens bestimmt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Dräger Accuro Gasspürpumpe
Dräger Röhrchen: Wasserstoffsäure 0,5%/a
0,5 bis 3,0 Vol.-%