Learn More
Fluorwasserstoff-Pyridin-Komplex, ca. 70 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383956
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383956 100 g 100 Gramm
11373956 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11383956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17117.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hydrogen fluoride pyridine complex is used to prepare beta-fluoroamines via reaction with amino alcohols. As a fluorinating agent, is involved in the fluorination of 2,2-diary-1,3-dithiolanes. It is associated with nitrosonium tetrafluorborate to prepare gem-difluorides by reacting with ketoximes. It is also used to convert secondary and tertiary alcohols into their respective alkyl fluorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Fluorwasserstoffpyridin-Komplex wird zur Vorbereitung von Beta-Fluoraminen über eine Reaktion mit Aminoalkoholen verwendet. Als Fluorierungsmittel ist es an der Fluorierung von 2,2-Diaryl-1,3-dithiolanen beteiligt. Es wird mit Nitrosyltetrafluoroborat in Verbindung gebracht, um gem-Difluoride durch die Reaktion mit Ketoximen herzustellen. Es wird auch zur Umwandlung sekundärer und tertiärer Alkohole in ihre jeweiligen Alkylfluoride verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Metallen und starken Säuren. Reagiert heftig mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62778-11-4
Summenformel C5H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 99.108
MDL-Nummer MFCD00012436
InChI-Schlüssel GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
IUPAC-Name Pyridin;Hydrofluorid
SMILES C1=CC=NC=C1.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrogen fluoride pyridine complex
Dichte 1.1
Siedepunkt 50°C (1 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt ≈70 % HF
Menge 100 g
UN-Nummer UN1790
Beilstein 4750151
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6821
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen fluoride pyridine complex
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrofluoric acid, homopolymer, compoundwith pyridine