Learn More
Bromwasserstofflösung, 33 Vol. % in Essigsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692700 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15692700
Marke: Honeywell-Fluka 248630100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
33 Gew. % in Essigsäure
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-10-6
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffbromidlösung
UN-Nummer UN3265
Dichte 1.354 g/ml bei 25 °C
IUPAC-Name Broman
Formelmasse 80.91 mol
Reinheit (%) 0%
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 11.4 mmHg (20 °C)
Dampfdichte 2.8 (vs. Luft)
Menge 100 ml
Flammpunkt >65 °C (>149 °F)