Learn More
Esculape Laboratoire™ Hydrogel Compress
Artikelnummer. 11708393
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11708393 20 x 20 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11708393 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 3170503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.80 CHF
    12.23 CHF / 1 Stück
    Sparen 25.57 CHF
    67% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile hydrogel, suitable for all types of thermal burns
  • Sterile hydrogel compress
  • Size 20 x 20 cm
  • Allows immediate cooling of the burn
  • Relieves pain, interrupts the in-depth development of the burn
  • Reduces edema and promotes local hydration
  • For all types of thermal burns (1st, 2nd and 3rd degree)
Spezifikation
Sterilität Steril
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) All Types of Thermal Burns