Learn More
Fluorwasserstoffsäure, TRC
Artikelnummer. 30406833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406833 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30406833 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9424501G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrofluoric Acid
CAS 7664-39-3
Menge 1 g
Summenformel FH
Synonym Alsurf 45, Anhydrous hydrofluoric Acid, Antisal 2b, Fluorhydric Acid, Fluoric Acid, Fluorine Hydride (FH), Fluorine Monohydride, G-C Hydrofluoride Gel, Hydrofluoric Acid Gas, Hydrogen Fluoride, Hydrogen Fluoride (HF), Hydrogen Monofluoride, Porcelain Conditioner, SA-X, Ultradent Porcelain Etch, Urine Luck 6.3, Vita Ceramic etch
InChI-Formel InChI=1S/FH/h1H
SMILES F
IUPAC-Name Fluoran
Molekulargewicht (g/mol) 20.0064
Formelmasse 20.0062