Learn More
Flusssäure, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15632990 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15632990
Marke: Honeywell-Fluka 301075L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-39-3
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Flusssäure, Fluorwasserstoff, Fluorhydridsäure, Hydrofluorid, Rubigin, Fluorwasserstoffstoff, Fluorowodor-Politur, Caswell Nr. 484, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
SMILES [H+].[F-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flusssäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Konzentration ≥ 48 %
Dichte 1.15 g/ml bei 25 °C
Glührückstand ≤0.0005 % (als SO4)
Dampfdruck 25 mmHg (20 °C)
Menge 5 l
UN-Nummer 1790
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Formelmasse 20.01 mol
Güte ACS/puriss. P. A