Learn More
Flusssäure, Puriss p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flusssäure |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Konzentration | ≥ 40 % |
Dichte | 1.15 g/ml bei 25 °C |
Glührückstand | ≤0.0005 % (als SO4) |
Dampfdruck | 25 mmHg (20 °C) |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | 1790 |
SMILES | [H+].[F-] |
IUPAC-Name | Fluoran |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrofluoric acid
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H300 + H310 + H330-Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen fluoride