Learn More
Hydrofluoric acid, Honeywell
Artikelnummer. 15694100 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15694100 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15694100 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 339261100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
48 wt. % in H2O,≥99.99% trace metals basis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3
Konzentration 48 wt. % in H2O
Dichte 1.15g/mL at 25°C
Dampfdruck 25 mmHg (20°C)
Menge 100 mL
Summenformel FH
MDL-Nummer MFCD00011346
UN-Nummer UN1790B
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formelmasse 20.01g/mol
Reinheit (%) ≥99.99% (trace metals basis)