Learn More
Flusssäure, 99.99 % (Metallbasis) 40 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321588
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
250 ml
Gehäuse 1000mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11321588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010989.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hydrofluoric acid is used in the glass etching, electronic and chemical industries. Hydrogen fluoride is mainly used in the production of organofluorine compounds, aluminum and chlorofluorocarbons. Hydrogen fluoride is also used for separating uranium isotopes, as a catalyst in the petroleum industry, and in stainless steel pickling. Hydrofluoric acid is used as a pickling agent and used in the semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-39-3
Summenformel FH
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
MDL-Nummer MFCD00011346
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
SMILES F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrofluoric acid
Farbe Farblos
Siedepunkt 112 °C
Dichte 1,16 g/mL
Geruch Ätzend
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis) min. 40 %
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1790
Merck Index 14,4790
Löslichkeitsinformationen Strongly miscible with water and alcohol. Slightly miscible with ether and miscible with many organic solvents.
Formelmasse 20.01
Reinheit (%) 99.99%