Learn More
Flusssäure, 48 %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number 10418600
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
F
Hydrofluoric Acid, 48%, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 105 °C
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Fluoran
Formelmasse 20g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid, 48% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen fluoride