Learn More
Hydrocortisone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442539
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16442539 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16442539 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN05831g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H30O5
Menge 1 g
Synonym Cortisol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@H](O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 362.46
Formelmasse 362.46
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation