missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrocortison (Cortisol), TRC

Artikelnummer. 18011020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18011020 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18011020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71461510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50-23-7
Summenformel C21 H30 O5
Molekulargewicht (g/mol) 362.46
Synonym Hydrocortisone, Cortisol, 11beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate Imp. A (Pharmeuropa), 11β,17,21-Trihydroxyprogesterone, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β-Hydroxycortisone, 17-Hydroxycorticosterone, 17α-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Acticort, Aeroseb HC, Ala-Cort, Anflam, Anti-inflammatory hormone, CCN 90306A, CaldeCort Spray, Cetacort, Cobadex, Cort-Dome, Cortanal, Cortef, Cortenema, Corticreme, Cortifan, Cortiment, Cortispray, Cortonema, Cortril, Dermacort, Dermocortal, Dermolate, Dihydrocostisone, Dioderm, Domolene-HC, Efcorbin, Efcortelan, Eldecort, Epiderm H, Esiderm H, Evacort, Ficortril, Genacort, HC, Heb-Cort, Hidro-Colisona, Hycort, Hycortol, Hycortole, Hydracort, Hydrasson, Hydro-Adreson, Hydrocort, Hydrocortal, Hydrocorticosterone, Hydrocortisone, Hydrocortisyl, Hydrocortone, Hydroskin, Hytone, Hytone lotion, Incortin-H, Kendall's compound F, Lacticare HC, Medicort, Mildison, NSC 10483, Nutracort, Optef, Otosone-F, Penecort, Permicort, Polcort H, Reichstein's substance M, Scheroson F, Signef, Synacort, Tarcortin, Texacort, Texacort lotion 25, Timocort, Topicort, Traumaide, U 1851, Zenoxone
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hydrocortisone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formelmasse 362.2093
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.