Learn More
Hydrocortisonacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 18002800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18002800 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18002800 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0187.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Hydrocortisonacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone Acetate
CAS 50-03-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hydrocortisone Acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H32 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cortisone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Hydrocortisone Imp. C (EP), Prednisolone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate, Hydrocortisone 21-Acetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol acetate, Cortisol 21-acetate, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 17alpha-Hydroxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17alpha-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Abbocort, Anusol HC, Bambicort, Berlison F, Biocortar, CaldeCort, Chemysone, Colifoam, Colofoam, Cordes, Cortacream, Cortaid, Cortef acetate, Cortell, Corticaine, Cortifoam, Cortril acetate, Cortril acetate AS, Efcolin, HA, Hc 45, Hycortole acetate, Hydrin 2, Hydrocal, Hydrocort acetate, Hydrocortisat, Hydrocortisone 21-acetate, Hydrocortisone acetate, Hydrocortistab, Hydrocortone acetate, Hydroxycorticosterone acetate, Isopto-Hydrocortisone, Lanacort, Lenirit, NSC 741, Pabracort, Proctocort, Sigmacort, Sintotrat, Velopural, Wycort, Cortisone Acetate Impurity A, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Impurity B, Hydrocortisone Impurity C, Prednisolone Acetate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-Name [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 404.5
Menge 250 mg
Formelmasse 404,2199 g/mol