Learn More
Hydrocortisonacetat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449236 5 g 5 Gramm
11439236 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18089.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-03-3 | C23H32O6 | 404.50 g/mol
Hydrocortisone acetate is used to treat hemorrhoids and itching/swelling in the rectum and anus. It is used to treat certain intestinal problems (such as ulcerative colitis of the rectum and other rectal/anal inflammatory conditions).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Im Dunkeln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-03-3
Summenformel C23H32O6
Molekulargewicht (g/mol) 404.50
MDL-Nummer MFCD00037714
InChI-Schlüssel ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Synonym hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
PubChem CID 5744
ChEBI CHEBI:17609
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone acetate
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2066841
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4787
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-Dihydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethylacetat
Formelmasse 404.51
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocortisone acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (11.beta.)-21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione