Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortison, 98 %
Artikelnummer. 10560794 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10560794
Marke: Thermo Scientific Chemicals 352450250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hydrocortison (CAS Nr. 50-23-7) ist die pharmazeutische Formulierung des Hormons, Cortisol, und wird häufig als immunsuppressives Medikament verabreicht.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Hydrocortison ist die synthetische Formulierung des natürlich vorkommenden Hormons Cortisol.
• Es ist als weißes kristallines Pulver erhältlich, das in Wasser, DMSO und Ethanol löslich ist.
• Es ist bei Raumtemperatur stabil, aber lichtempfindlich und reaktiv, wenn starke Oxidationsmittel vorhanden sind.
Anwendungen
• Hydrocortison wirkt als Agonist zu Glukocorticoidrezeptoren und unterdrückt dadurch die entzündliche Reaktion des Immunsystems.
• Seine Verabreichung induziert Gluconeogenese und erhöht so den endogenen Blutzuckerspiegel.
• Untersuchungen zeigen eine Rolle für Hydrocortison im Stoffwechsel von Fett, Protein und Kohlenhydraten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-23-7
Summenformel C21H30O5
Molekulargewicht (g/mol) 362.47
MDL-Nummer MFCD00011654
InChI-Schlüssel JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone
Schmelzpunkt 212°C to 217°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 4824
Spezifischer Drehzustand +150° (156°C c=1,dioxane)
Spezifische Drehung + 150
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.28g/L (25°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid,partially soluble in alcohol and propylene glycol,soluble in dioxane; sol (g/l) (25°C): chcl3 1.6;,ether 0.35; etoh 15; meoh 6.2; acetone 9.3;,propylene glycol 1
Formelmasse 362.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocortisone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.