Learn More
Hydrocortisone, 98%, Thermo Scientific™
36.29 CHF - 110.65 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 50-23-7 |
|---|---|
| Summenformel | C21H30O5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 362.466 |
| MDL-Nummer | MFCD00011654 |
| InChI-Schlüssel | JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N |
| Synonym | hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril |
| PubChem CID | 5754 |
| ChEBI | CHEBI:17650 |
| IUPAC-Name | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| SMILES | CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11477747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16292.03 |
1g |
36.29 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11487747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16292.06 |
5g |
123.46 CHF 110.65 CHF / 5 Gramm Sparen 12.81 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
Solubility
It is soluble in DMSO and ethanol.
Notes
Protect against light. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Chemische Identifikatoren
| 50-23-7 | |
| 362.466 | |
| JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N | |
| 5754 | |
| (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| C21H30O5 | |
| MFCD00011654 | |
| hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril | |
| CHEBI:17650 | |
| CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O |
Spezifikation
| Hydrocortisone | |
| 98% | |
| C21H30O5 | |
| 1354819 | |
| hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril | |
| JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N | |
| (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one | |
| 5754 | |
| 362.47 |
| 50-23-7 | |
| Odorless | |
| MFCD00011654 | |
| 14,4787 | |
| It is soluble in DMSO and ethanol. | |
| CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O | |
| 362.466 | |
| CHEBI:17650 | |
| 98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H360Df-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-020-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GM8925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Hydrocortisone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone