Learn More
Hydrocortison, ≥ 97%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11354469 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11354469 100 g
11314469 1 g
11324469 5 g
11334469 10 g
11344469 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11354469 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210199680
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50-23-7
Summenformel C21H30O5
Molekulargewicht (g/mol) 362.466
MDL-Nummer MFCD00011654
InChI-Schlüssel JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥97 %
Menge 100 g
Formelmasse 362.5
Physikalische Form Kristallpulver